Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ à haute capacité
IBA GmbH™ Strep-Tactin™ XT Superflow™ Haute capacité est une purification en une étape des protéines de fusion Strep-tag™ et Twin-Strep-tag™ avec une haute affinité et une pureté inégalée.
127.00€ - 1060.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15709438
|
IBA Lifesciences
2-4030-025 |
50 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15729438
|
IBA Lifesciences
2-4030-010 |
20 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15868371
|
IBA Lifesciences
2-4030-002 |
4 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Pour une purification efficace des protéines de fusion recombinantes Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ sous écoulement par gravité et basse pression ou FPLC
- La haute capacité de Strep-Tactin™ XT associe une haute affinité pour les protéines de fusion Strep-tag™ et Twin-Strep-tag™ avec une grande capacité de liaison protéique
- Capacité de liaison dynamique : 15 mg de protéine/ml de résine, déterminée avec le marqueur mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa)
Spécification
High Capacity Resin |
For Research Use Only.