Learn More
IBA Lifesciences StrepMAB-Classic
Pour la détection d’anticorps monoclonaux spécifiques aux extrémité N- ou C-terminales ou internes Strep-tag™ II
312.00€ - 377.00€
Spécification
Contenu et stockage | Non dilué : 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière ; dilué : -25°C à -15°C |
---|---|
Cible | Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ |
Type | Anticorps monoclonaux |
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marqueur ou colorant | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12618257
|
IBA Lifesciences
2-1509-001 |
Conjugué HRP |
377.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16411475
|
IBA Lifesciences
2-1563-050 |
DY-488 |
312.00€
50µg |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16441475
|
IBA Lifesciences
2-1566-050 |
DY-549 |
312.00€
50µg |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16471475
|
IBA Lifesciences
2-1569-050 |
DY-649 |
370.00€
50µg |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Deux systèmes de détection différents sont disponibles pour détecter Strep-tag™II ainsi que One-Strep-tag au niveau des extrémités N- ou C-terminales : a) des anticorps monoclonaux marqués ou non b) des protéines de Strep-Tactin™ marquées. Le système de détection de protéines Strep-tag™ fournit un moyen pour une grande variété de dosages, notamment :- Transfert de colonies, procédures de transfert dot blot, Western et ELISA
- Sélection de clones à expression positive
- Surveillance des niveaux d’expression et de la stabilité des protéines Strep-tag™
- Immunocytochimie et immunohistochimie
- Études de localisation et de ciblage de protéines
- 0,075 ml suffisent pour se développer dans 25 à 30 lots de transfert Western en utilisant un volume d’incubation de 10 ml pour chaque
Spécification
Non dilué : 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière ; dilué : -25°C à -15°C | |
Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ | |
Anticorps monoclonaux |
Usage exclusivement réservé à la recherche.