Learn More
Sulfatase Modifying Factor 1/SUMF1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP1-83905-25ul
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18436900
  • 433.00€ / 25µL
Description
Sulfatase Modifying Factor 1/SUMF1 Polyclonal specifically detects Sulfatase Modifying Factor 1/SUMF1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sulfatase Modifying Factor 1/SUMF1
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
AAPA3037, EC 1.8.99.-, FGEC-alpha-formylglycine-generating enzyme 1, FGly-generating enzyme, MGC131853, MGC150436, sulfatase modifying factor 1, sulfatase-modifying factor 1, UNQ3037
Rabbit
Affinity Purified
RUO
285362
Human, Mouse, Rat
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
SUMF1
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:MDAYEVSNTEFEKFVNSTGYLTEAEKFGDSFVFEGMLSEQVKTNIQQAVAAAPWWLPVKGANWRHPEGPDSTILHR
25 μL
Primary
Specificity of human Sulfatase Modifying Factor 1/SUMF1 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only