missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution étalon de sulfate 1000 ppm (1 mg/ml), pour chromatographie par appariement d’ions, prête à l’emploi, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsCode nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Forme physique | Liquide |
Numéro MDL | 145343 |
Point d’ébullition | 100°C |
Quantité | 100 mL |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Solution étalon de sulfate 1000 ppm (1 mg/ml), pour chromatographie par appariement d’ions, prête à l’emploi, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu