Learn More
Thermo Scientific™ Substrat à durée prolongée SuperSignal™ West Dura
Substrat de peroxydase de raifort (HRP) chimiluminescent amplifié, à base de luminol, idéal pour le transfert Western quantitatif avec une sortie lumineuse stable pour détecter des quantités moyennes de femtogramme pour l’analyse de transfert Western.
125.00€ - 718.00€
Spécification
Type de produit | Substrat |
---|---|
Méthode de détection | Chimiluminescence |
Forme | Liquide |
Gamme de produits | SuperSignal™ |
Substrate | Peroxydase de raifort |
Code produit | Marque | Contenus des kits | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Contenus des kits | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10445345
|
Thermo Scientific™
34075 |
Amplificateur luminol, 50 ml, Tampon peroxyde stable, 505 ml | 100 mL |
443.00€
100mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10220294
|
Thermo Scientific™
34076 |
Amplificateur luminol, 100 ml, Tampon peroxyde stable, 100 ml | 200 mL |
718.00€
200mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10398773
|
Thermo Scientific™
37071 |
Tampon peroxyde stable, 10 ml, Amplificateur luminol, 10 ml | 20 mL |
125.00€
20mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le substrat de durée prolongée Thermo Scientific™ SuperSignal West Dura est un substrat de peroxydase de raifort (HRP) chimiluminescent amplifié, à base de luminol, idéal pour le transfert Western quantitatif avec une sortie lumineuse stable pour détecter des quantités moyennes de femtogramme pour l’analyse de transfert Western.
Le substrat de durée prolongée SuperSignal West Dura pour HRP est optimisé pour une sensibilité élevée et une longue durée de signal, ce qui le rend idéal pour les systèmes de détection à caméras CCD refroidis et l’analyse quantitative. Contrairement aux substrats avec des signaux qui diminuent jusqu’à des niveaux à peine détectables en 30–60 minutes, le signal produit avec le substrat chimiluminescent SuperSignal West Dura est stable pendant 24 heures, ce qui permet de réaliser de multiples expositions de film ou de caméra.Caractéristiques du substrat à durée prolongée SuperSignal West Dura :
- Sensibilité : quantités moyennes de femtogramme
- Stabilité : Stabilité de la solution de travail sur 24 h ; stabilité du kit sur 1 an à température ambiante
- Compatibilité : membranes en nitrate de cellulose et en PVDF
- Durée du signal : 24 heures
- Concentration d’anticorps primaires recommandée : dilution de 1:1 000–1:50 000 (0,02–1,0 µg/ml)
- Concentration d’anticorps secondaires recommandée : dilution de 1:50 000–1:250 000 (4–20 ng/ml)
Spécification
Substrat | |
Liquide | |
Peroxydase de raifort | |
24 heure |
Chimiluminescence | |
SuperSignal™ | |
niveau de femtogramme moyen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.