Learn More
SUV420H2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-94300-0.1ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Descripción
SUV420H2 Polyclonal antibody specifically detects SUV420H2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Gene Knock-Out
Especificaciones
| SUV420H2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, Knockout Validated | |
| EC 2.1.1.43, FLJ98627, histone-lysine N-methyltransferase SUV420H2, KMT5Csuv4-20h2, Lysine N-methyltransferase 5C, MGC2705, Su(var)4-20 homolog 2, Suppressor of variegation 4-20 homolog 2, suppressor of variegation 4-20 homolog 2 (Drosophila), Suv4-20h2 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human KMT5C (NP_116090.2). FLPESGFTILPCTRYSMETNGAKIVSTRAWKKNEKLELLVGCIAELREADEGLLRAGENDFSIMYSTRKRSAQLWLGPAAFINHDCKPNCKFVPADGNAAC | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Gene Knock-Out | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 84787 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido