Learn More
SUV420H2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
201.00€ - 470.00€
Spécification
| Antigène | SUV420H2 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:1000, Knockout Validated |
| Applications | Western Blot, Gene Knock-Out |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18605302
|
Novus Biologicals
NBP2-94300-0.02ml |
0.02 mL |
201.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18690502
|
Novus Biologicals
NBP2-94300-0.1ml |
0.1 mL |
470.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
SUV420H2 Polyclonal antibody specifically detects SUV420H2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Gene Knock-OutSpécification
| SUV420H2 | |
| Western Blot, Gene Knock-Out | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| EC 2.1.1.43, FLJ98627, histone-lysine N-methyltransferase SUV420H2, KMT5Csuv4-20h2, Lysine N-methyltransferase 5C, MGC2705, Su(var)4-20 homolog 2, Suppressor of variegation 4-20 homolog 2, suppressor of variegation 4-20 homolog 2 (Drosophila), Suv4-20h2 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human KMT5C (NP_116090.2). FLPESGFTILPCTRYSMETNGAKIVSTRAWKKNEKLELLVGCIAELREADEGLLRAGENDFSIMYSTRKRSAQLWLGPAAFINHDCKPNCKFVPADGNAAC | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, Knockout Validated | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 84787 | |
| IgG | |
| Affinity purified |