missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Syntaxin 1A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 593.00€
Spécification
| Antigène | Syntaxin 1A |
|---|---|
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18296981
|
Novus Biologicals
NBP2-56031 |
100 μL |
593.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18601027
|
Novus Biologicals
NBP2-56031-25ul |
25 μL |
369.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Syntaxin 1A Polyclonal specifically detects Syntaxin 1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| Syntaxin 1A | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| HPC-1, Neuron-specific antigen HPC-1, p35-1, STX1P35-1, SYN1A, syntaxin 1A (brain), syntaxin-1A | |
| STX1A | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Membrane Trafficking and Chaperones, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 6804 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:QRQLEITGRTTTSEELEDMLESGNPAIF | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit