Learn More
αβ T-Cell Receptor Mouse anti-Rat, FITC, Clone: R73, BD
Mouse Monoclonal Antibody
182.00€ - 685.00€
Spécification
Antigène αβ T-Cell Receptor
Clone R73
Concentration 0.5mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15871219
Afficher les documents
BD Biosciences
561672
50 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15837918
Afficher les documents
BD Biosciences
554913
0.5 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The R73 antibody reacts with the αβ T-cell Receptor (TCR) found on most peripheral T lymphocytes, intestinal intraepithelial lymphocytes, and thymocytes. It does not react with γδ TCR-bearing cells. Cross-linked R73 mAb induces T-cell differentiation and activation. In vivo treatment with mAb R73 can suppress immune function of peripheral αβ TCR-expressing T cells, and reduce the severity of experimental autoimmune, transplant rejection, and graft-versus-host responses.
Spécification
Spécification
αβ T-Cell Receptor
0.5mg/mL
Monoclonal
Mouse
Immunology
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
R73
Flow Cytometry
FITC
RUO
Rat
Rat T blasts and rat erythrocytes
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only.