missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TACC3 Antibody (10G7), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-26293-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TACC3 Monoclonal antibody specifically detects TACC3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spécification
| TACC3 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| 10G7 | |
| Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| ERIC1ERIC-1, MGC117382, MGC133242, transforming acidic coiled-coil-containing protein 3, transforming, acidic coiled-coil containing protein 3 | |
| A synthesized peptide derived from Human TACC3 [UniProt Q9Y6A5] | |
| 100 μL | |
| Apoptosis, Cancer, Mitotic Regulators, Tumor Suppressors | |
| 10460 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu