missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TACC3 Antibody (10G7), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
343.00€ - 533.00€
Spécification
| Antigène | TACC3 |
|---|---|
| Clone | 10G7 |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30038400
|
Novus Biologicals
NBP3-26293-50ul |
50 μL |
343.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30025250
|
Novus Biologicals
NBP3-26293-100ul |
100 μL |
533.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TACC3 Monoclonal antibody specifically detects TACC3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ImmunohistochemistrySpécification
| TACC3 | |
| Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ERIC1ERIC-1, MGC117382, MGC133242, transforming acidic coiled-coil-containing protein 3, transforming, acidic coiled-coil containing protein 3 | |
| A synthesized peptide derived from Human TACC3 [UniProt Q9Y6A5] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 10G7 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cancer, Mitotic Regulators, Tumor Suppressors | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| 10460 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit