Learn More
TACSTD2 / TROP2 (Epithelial Marker) Mouse, Clone: TACSTD2/2151, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | TACSTD2 / TROP2 (Epithelial Marker) |
---|---|
Clone | TACSTD2/2151 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15930408
|
EnquireBio
4070-MSM1-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15920408
|
EnquireBio
4070-MSM1-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
TACSTD2 / TROP2 (Epithelial Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment of human TACSTD2 protein (apprx. aa 31-274) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
40kDa |
TACSTD2/2151 | |
Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
4070 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cell Surface | |
HT29 cells. Breast or Colon Carcinoma |