Learn More
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk (15 U/μl)
Fourni avec un tampons de réaction standard
384.78€ - 1087.56€
Spécification
À utiliser avec (application) | PCR |
---|---|
Concentration | 15U/mu;l |
Comprend | iTaq/i ADN polymérase, tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgClsub2/sub |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11467020
|
MP Biomedicals™
11EPTQC060 |
600U |
384.78€
600 unités |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11477020
|
MP Biomedicals™
11EPTQC200 |
2000U |
1087.56€
2000 unités |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Fourni avec 10X tampons d’incubation PCR QBiogene qui convient à une large gamme de conditions de réaction.
Spécification
PCR | |
15U/mu;l | |
iTaq/i ADN polymérase, tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgClsub2/sub |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Prêt pour l’étiquetage CE IVD des applications cliniques.