Learn More
MP Biomedicals™ Vrac Taq Pol
Pour les applications des sciences de la vie
164.30€ - 2150.74€
Spécification
Description | Vrac Taq Pol |
---|---|
Concentration | 5U/mu;l |
Comprend | iTaq/i ADN polymérase, tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgClsub2/sub |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11467010
|
MP Biomedicals™
11EPTQA025 |
250U |
164.30€
250 unités |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11497010
|
MP Biomedicals™
11EPTQA325 |
3 x 250 U |
477.00€
750 unités |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11477010
|
MP Biomedicals™
11EPTQA100 |
1000U |
563.92€
1000 unités |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11417020
|
MP Biomedicals™
11EPTQA925 |
10 x 250 U |
1357.86€
250 unités |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11487010
|
MP Biomedicals™
11EPTQA105 |
5 x 1 000 U |
2150.74€
1000 unités |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Prêt pour le marquage CE IVD des applications cliniques
Spécification
Vrac Taq Pol | |
5U/mu;l | |
iTaq/i ADN polymérase, tampon standard 10X avec Mg, tampon standard 10X sans Mg, 25 mM de MgClsub2/sub |
Usage exclusivement réservé à la recherche