Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Master Mix (cDNA pre-amplification for qPCR)
Le TaqMan™ PreAmp Master Mix préamplifie de petites quantités d’ADNc sans que l’amplification n’introduise de biais dans l’échantillon.
1550.00€ - 3885.00€
Spécification
Méthode de détection | Amorce-sonde |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Haut |
Méthode PCR | qPCR |
À utiliser avec (équipement) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System |
Gamme de produits | TaqMan™ |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15344674
|
Applied Biosystems™
4488593 |
200 réactions |
3885.00€
200 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10515405
|
Applied Biosystems™
4391128 |
40 réactions |
1550.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Analysez l’ARNm à partir d’échantillons précieux, comme les microdissections par capture laser, les ponctions de biopsies et les tissus enrobés de paraffine et fixés avec de la formaline (FFPE)
- Tirez le maximum de profit d’un échantillon d’ADNc pas plus lourd que 1 ng pour réaliser 200 réactions de PCR en temps réel, dans le cadre d’analyses de l’expression génétique, en utilisant les dosages TaqMan™ pour l’expression génétique
- Analysez jusqu’à 100 cibles d’expression génétique avec des temps de manipulation minimum
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
Spécification
Amorce-sonde | |
qPCR | |
TaqMan™ | |
Préamplification |
Haut | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System | |
Master Mix PreAmp | |
ADNc |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.