Learn More
TCF4 (Transcription Factor 4) Mouse, Clone: TCF4/1705, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio 6925-MSM1-P0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
TCF4 (Transcription Factor 4) | |
Nuclear | |
TCF4/1705 | |
Unconjugated | |
Mouse | |
71kDa | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
RUO | |
6925 | |
IgG2a κ |
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant human TCF4 protein fragment (aa365-671) | |
HeLa or HepG2 cells. Bladder | |
20 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
TCF4 (Transcription Factor 4) Mouse, Clone: TCF4/1705, enQuireBio™ > 20 μg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu