Learn More
TCR beta Armenian Hamster, FITC, Clone: H57-597, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB79-F-500ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15922498
  • 242.00€ / 500µg
Expédition estimée: 01-07-2022
Spécification
TCR beta
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Armenian Hamster
500 μg
Primary
IgG
Flow Cytometry
H57-597
FITC
Tcrb
Protein A/G Purified
RUO
21577