missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tensin 4/CTEN Antibody (S06-1F3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Spécification
| Antigène | Tensin 4/CTEN |
|---|---|
| Clone | S06-1F3 |
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18637163
|
Novus Biologicals
NBP3-19791-50ul |
50 μg |
421.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18658803
|
Novus Biologicals
NBP3-19791-100ul |
100 μg |
645.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tensin 4/CTEN Monoclonal antibody specifically detects Tensin 4/CTEN in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpécification
| Tensin 4/CTEN | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 84951 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| S06-1F3 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| CTENC terminal tensin like, C-terminal tensin-like protein, FLJ14950, tensin 4, tensin-4 | |
| A synthetic peptide of human Tensin 4/CTEN (Uniprot # Q8IZW8) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit