Learn More
TER-119 Rat, Biotin, Clone: TER-119, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB76-B-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15952438
  • 67.20€ / 25µg
Expédition estimée: 15-03-2023
Spécification
TER-119
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
TER-119
Biotin
Ly76
Protein A/G Purified
RUO
104231
IgG2b κ