missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TEV Protease Antibody (9A10-4C3), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-29909-25ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TEV Protease Monoclonal specifically detects TEV Protease in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
| TEV Protease | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000 - 1:2000 | |
| P1 Protease, Tobacco Etch Virus Protease | |
| KLH conjugate peptide representing the cleavage site recognized by TEV enzyme | |
| 25 ug | |
| Primary | |
| TAG. | |
| Store at 4C. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| 9A10-4C3 | |
| Unconjugated | |
| Q0GDU8 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 1502321 | |
| Non-species specific | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu