missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TEV Protease Antibody (9A10-4C3), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
259.00€ - 496.00€
Spécification
| Antigène | TEV Protease |
|---|---|
| Clone | 9A10-4C3 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:1000 - 1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18457901
|
Novus Biologicals
NBP2-29909-25ug |
25 ug |
259.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18739453
|
Novus Biologicals
NBP2-29909 |
50 μg |
496.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TEV Protease Monoclonal specifically detects TEV Protease in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot.Spécification
| TEV Protease | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Non-species specific | |
| P1 Protease, Tobacco Etch Virus Protease | |
| KLH conjugate peptide representing the cleavage site recognized by TEV enzyme | |
| Primary | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
| 9A10-4C3 | |
| Western Blot 1:1000 - 1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Q0GDU8 | |
| 1502321 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| TAG. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit