Learn More
Texwipe™ Écouvillons stériles en mousse CleanFoam
Écouvillons en mousse stériles Texwipe CleanFoam, longueur :5 po, 132,2 mm, largeur de la tête :0,78 po, 19,7 mm, type de poignée :PP, PUR, applications recommandées :Sécurité
49.23€ - 1385.00€
Spécification
Type de produit | Écouvillon |
---|---|
Matériau | PUR |
Type de poignée | PP |
Type d’adhésif | Liaison thermique intégrale |
Matériau de la poignée | Polypropylène |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) de la tête | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) de la tête | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17268879
|
Texwipe™
STX712A |
5,02 in | 0,51 in |
540.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17248879
|
Texwipe™
STX708A |
5 po | 0,78 in |
1385.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15951457
|
Texwipe™
STX712A |
5,02 in | 0,51 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16223481
|
Texwipe™
STX708A |
5 po | 0,78 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Écouvillons en mousse stériles Texwipe CleanFoam, longueur :5 po, 132,2 mm, largeur de la tête :0,78 po, 19,7 mm, type de poignée :PP, PUR, applications recommandées :Sécurité
Spécification
Écouvillon | |
PP | |
Polypropylène |
PUR | |
Liaison thermique intégrale | |
Polyuréthane |