Learn More
Abeba™ Chaussures 7081 The Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 7081/42
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Cuir lisse
- Bleu clair/blanc
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
Graisses animales, huiles et carburants |
Bleu clair, Blanc | |
42 | |
7081 |