Learn More
Abeba™ Chaussures 7081 The Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Traitement Sanitized™.
53.05€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
---|---|
Couleur | Bleu clair, Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Modèle | 7081 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15662508
|
Abeba™
7081/35 |
35 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15672508
|
Abeba™
7081/36 |
36 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15682508
|
Abeba™
7081/37 |
37 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15692508
|
Abeba™
7081/38 |
38 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15602518
|
Abeba™
7081/39 |
39 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15612518
|
Abeba™
7081/40 |
40 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15622518
|
Abeba™
7081/41 |
41 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15632518
|
Abeba™
7081/42 |
42 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15642518
|
Abeba™
7081/43 |
43 |
53.05€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Cuir lisse
- Bleu clair/blanc
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Cuir | |
7081 |
Bleu clair, Blanc | |
Antidérapant | |
Graisses animales, huiles et carburants |