Learn More
Abeba™ Chaussures 7081 The Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 7081/37
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 15682508
  • 53.05€ / 1 paire
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Cuir lisse
  • Bleu clair/blanc
  • Semelle extérieure antidérapante
  • Traitement Sanitized
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Semelle intérieure en cuir
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Cuir
Antidérapant
Graisses animales, huiles et carburants
Bleu clair, Blanc
37
7081