Learn More
Abeba™ Chaussures 7204 The Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 7204/43
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.76300kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Cuir blanc lisse avec motif
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
- Modèle supprimé
- Rembourrage de talon
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
Graisses animales, huiles et carburants |
Blanc | |
43 | |
7204 |