missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 7204 The Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Traitement Sanitized™.
48.06€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Modèle | 7204 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15682558
|
Abeba™
7204/35 |
35 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15692558
|
Abeba™
7204/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15602568
|
Abeba™
7204/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15612568
|
Abeba™
7204/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15622568
|
Abeba™
7204/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15632568
|
Abeba™
7204/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15642568
|
Abeba™
7204/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15652568
|
Abeba™
7204/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15662568
|
Abeba™
7204/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15672568
|
Abeba™
7204/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15682568
|
Abeba™
7204/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15692568
|
Abeba™
7204/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15602578
|
Abeba™
7204/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Cuir blanc lisse avec motif
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
- Modèle supprimé
- Rembourrage de talon
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Cuir | |
7204 |
Blanc | |
Antidérapant | |
Graisses animales, huiles et carburants |