Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique
Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ sont composées d’un film de vinyle coloré disponible dans différentes largeurs avec un adhésif acrylique permanent.
247.00€ - 346.00€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique |
---|---|
Matériau | Vinyle sensible à la pression |
Longueur (métrique) | 40 m |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11508684
|
Brady™
217509 |
110 mm | White |
346.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11508694
|
Brady™
217521 |
63 mm | Vert |
247.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11528674
|
Brady™
217501 |
110 mm | Green |
346.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11528684
|
Brady™
217511 |
83 mm | Green |
292.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11528694
|
Brady™
217523 |
63 mm | Bleu |
247.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11548674
|
Brady™
217503 |
110 mm | Bleu |
346.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11548694
|
Brady™
217525 |
63 mm | Rouge |
247.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11558674
|
Brady™
217504 |
110 mm | Jaune |
346.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11558684
|
Brady™
217515 |
83 mm | Red |
292.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11568674
|
Brady™
217505 |
110 mm | Red |
346.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11588684
|
Brady™
217519 |
83 mm | White |
292.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Film de vinyle coloré et imprimable pour imprimantes à transfert thermique
- Adhésif acrylique permanent
- Pour une identification générale et industrielle
- Compatible avec les modèles d’imprimante Brady BBP12 ; BBP11 ; PR200Plus ; PR300Plus ; PR600Plus ; BP1244 ; BP1344 ; BP4000 ; BP4320
- Livrées en rouleaux de 40 m en trois largeurs
- Températures d’entretien -70°C à 40°C
Spécification
Acrylique | |
Vinyle sensible à la pression | |
40 m |