Learn More
Sonoco™ Mousse ThermoSafe PolarPack™
Refrigerant bricks are vacuum-sealed for consistent weight and shape. These semi-rigid foam bricks never change shape during freezing, thawing or transit, enabling superior surface contact for more consistent temperature control.
62.00€ - 73.00€
Code produit | Marque | Dimensions (LxWxH) | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxWxH) | Poids (impériale) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13059342
|
Sonoco™
FPP18 |
20.9 x 20.3 x 1.9 cm (8.25 x 10 x 0.75 in) | 18 oz. | 0.72 kg |
62.00€
28 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13079342
|
Sonoco™
FPP24 |
6,5 x 4,5 x 1,5 in (16,51 x 11,43 x 3,81 cm) | 24 oz. | 0,68 kg |
73.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17879271
|
Sonoco™
FPP20 |
9 x 4,75 x 0,75 in (22,8 x 12,1 x 1,9 cm) | 17 oz. | 482 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Refrigerant bricks are vacuum-sealed for consistent weight and shape. These semi-rigid foam bricks never change shape during freezing, thawing or transit, enabling superior surface contact for more consistent temperature control.
- Available in a broad selection of styles and sizes
- Maintain temperature for an extended time
- Never change shape while in transit
- Freeze at 0°C (32°F)
- Nontoxic