Learn More
Greiner Bio-One Inserts pour culture tissulaire ThinCert™
Outil destiné à la recherche pour les études de transport, de co-culture, de migration et d’invasion. Les inserts pour culture tissulaire ThinCert™ Greiner Bio-One offrent une meilleure adhérence cellulaire grâce au traitement pour culture tissulaire des surfaces physiques.
391.14€ - 868.14€
Code produit | Marque | Densité des pores | Porosité | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Densité des pores | Porosité | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10689094
|
Greiner Bio-One
657630 |
0,6 x 10sup6/sup cm² | 3 μm | 6 |
391.14€
24 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10607184
|
Greiner Bio-One
657640 |
1 x 10sup8/sup/cm2 | 0,4 μm | 6 |
396.44€
24 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10053823
|
Greiner Bio-One
662631 |
2 x 10sup6/sup/cm2 | 3 μm | 24 |
748.36€
48 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10277463
|
Greiner Bio-One
662640 |
1 x 10sup8/sup/cm2 | 0,4 μm | 24 |
868.14€
48 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10093533
|
Greiner Bio-One
665641 |
2 x 10sup6/sup/cm2 | 0,4 μm | 12 |
712.32€
48 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10358623
|
Greiner Bio-One
665640 |
1 x 10sup8/sup | 0,4 μm | 12 |
719.74€
48 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10044063
|
Greiner Bio-One
665610 |
2 x 10sup6/sup | 1,0 μm | 12 |
692.18€
48 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10473845
|
Greiner Bio-One
665630 |
0,6 x 10sup6/sup | 3,0 μm | 12 |
692.18€
48 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10742394
|
Greiner Bio-One
665631 |
2 x 10sup6/sup | 3,0 μm | 12 |
692.18€
48 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10437573
|
Greiner Bio-One
665638 |
0,15 x 10sup6/sup | 8,0 μm | 12 |
755.78€
48 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10443845
|
Greiner Bio-One
662610 |
2 x 10sup6/sup | 1,0 μm | 24 |
755.78€
48 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10733544
|
Greiner Bio-One
662630 |
0,6 x 10sup6/sup | 3,0 μm | 24 |
692.18€
48 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10679094
|
Greiner Bio-One
657610 |
2 x 10sup6/sup | 1,0 μm | 6 |
396.44€
24 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10257033
|
Greiner Bio-One
657631 |
2 x 10sup6/sup | 3,0 μm | 6 |
396.44€
24 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Boîtier en polystyrène transparent avec membrane poreuse capillaire en PET scellée
- La géométrie de suspension fournit une protection à la couche cellulaire du compartiment inférieur
- Pipetage simplifié grâce à la géométrie auto-ascendante
- Le positionnement excentrique dans le puits permet un accès inégalé au compartiment inférieur
- Disponibilité aux formats 6, 12 et 24 puits