Learn More
Terumo™ Seringue à trois pièces
Utilisez ces seringues pour l’aspiration de liquides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres liquides corporels. Les seringues en trois parties Terumotrade; présentent une conception à double biseau unique pour un plus grand confort du patient.
27.49€ - 42.05€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Polypropylene |
Calibre d’aiguille | 21 G |
Sans latex | Oui |
Type de produit | Seringue en 3 parties |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11763333
|
Terumo™
8SS10S21381 |
10 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11753333
|
Terumo™
8SS02S21381 |
2 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11773313
|
Terumo™
8SS05S21381 |
5 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
ulliAiguilles ultra tranchantes/liliCorps transparent/liliMarquages à l’échelle gras et précis/liliAction souple du piston/liliBoîtes à ouverture facile inviolables/li/ulSpécification
Autoclavables | |
21 G | |
Seringue en 3 parties | |
Stérile |
Polypropylene | |
Oui | |
100/boîte |