Learn More
Thrombomodulin / CD141 (Endothelial Cell Marker) Mouse, Clone: rTHBD/1591, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
Antigène Thrombomodulin / CD141 (Endothelial Cell Marker)
Clone rTHBD/1591
Concentration 200μg/mL
Applications ELISA, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15960968
Afficher les documents
EnquireBio
7056-MSM3-P0
20 μg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15970968
Afficher les documents
EnquireBio
7056-MSM3-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
554.40€
478.00€ / 100µg
Économisez 76.40€
13% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
Thrombomodulin / CD141 (Endothelial Cell Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Thrombomodulin protein fragment (apprx. aa 69-194)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
∽100kDa
rTHBD/1591
ELISA, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
7056
IgG1
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cell Surface and Cytoplasmic
THP1 Cells. Placenta, Angiosarcoma, Bladder or Cervical Carcinoma