missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thyroglobulin Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: rTGB/4744, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-07351-100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thyroglobulin Monoclonal specifically detects Thyroglobulin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
| Thyroglobulin | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.5-1 μg/million cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL | |
| AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin | |
| Human thyroid follicular cells | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Biology | |
| 7038 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rTGB/4744 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu