Learn More
Thyroglobulin Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: rTGB/4744, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
499.00€
Spécification
Antigène Thyroglobulin
Clone rTGB/4744
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution Flow Cytometry 0.5-1 μg/million cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18685138
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-07351-100ug
100 μg
499.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Thyroglobulin Monoclonal specifically detects Thyroglobulin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
Thyroglobulin
0.2 mg/mL
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Cancer, Cell Biology
10 mM PBS with 0.05% BSA
7038
IgG2a κ
Protein A or G purified
rTGB/4744
Flow Cytometry 0.5-1 μg/million cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin
Human thyroid follicular cells
Primary
Store at 4°C.