Learn More
TIAR Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1E8D12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène TIAR
Clone 1E8D12
Concentration 940 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16829195
Afficher les documents
Proteintech
66907-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16819195
Afficher les documents
Proteintech
66907-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The TIAR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TIAR. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TIAR antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
TIAR
940 μg/mL
Monoclonal
Mouse
7073
Primary
1E8D12
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG1