Learn More
TIGIT Mouse, APC, Clone: 1G9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
143.00€ - 336.00€
Spécification
Antigène | TIGIT |
---|---|
Clone | 1G9 |
Concentration | 0.2mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15932228
|
EnquireBio
QAB57-APC-25UG |
25 μg |
143.00€
25µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15922228
|
EnquireBio
QAB57-APC-100UG |
100 μg |
336.00€
100µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TIGIT | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
100043314 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
1G9 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
XP_017172323 | |
Tigit | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |