Learn More
TIP47 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Spécification
| Antigène | TIP47 |
|---|---|
| Applications | Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | CoraLite 555 |
| Forme | Liquid |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17761339
|
Proteintech
CL555-10694-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17649896
|
Proteintech
CL555-10694-100UL |
100 μL |
450.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TIP47 Polyclonal antibody apecifically detetects TIP47 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.Spécification
| TIP47 | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Human | |
| BC007566 | |
| M6PRBP1 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification |
| Immunofluorescence | |
| CoraLite 555 | |
| Rabbit | |
| PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
| 10226 | |
| TIP47 fusion protein Ag1028 | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. |