Learn More
Macherey-Nagel™ Chambre de développement simultané TLC
Développez simultanément plusieurs plaques de CCM. Les chambres de développement simultanées de CCM sont équipées d’un choix de chambres pour 2 ou 5 plaques.
215.00€ - 375.00€
Spécification
Quantité | 1 paquet |
---|---|
Type | Chambre de développement simultané TLC |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12374613
|
Macherey-Nagel™
814018 |
2 |
215.00€
1 kit |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10486471
|
Macherey-Nagel™
814019 |
5 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Develop multiple TLC plates simultaneously. TLC Simultaneous Developing Chambers come with a choice of room for either 2 or 5 plates.
- Accessoire pour CCM
- Paroi épaisse des chambres
- Flacon en verre transparent
- Couvercle lourd en verre rodé
Spécification
1 paquet | |
Chambre de développement simultané TLC |