missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEM230 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 21466-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16891055

  • 129.00€ / 20µL
Expédition estimée: 16-12-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Involved in trafficking and recycling of synaptic vesicles.
Spécification

Spécification

TMEM230
Polyclonal
Unconjugated
TMEM230
C20orf30, HSPC274, TMEM230, UNQ2432/PRO4992
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
29058, 681315, 70612
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5BJP5, Q8CIB6, Q96A57
TMEM230
TMEM230 Fusion Protein Ag15080
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions