missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNF-alpha Antibody (Hu7) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Code produit. 18658424 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
Code produit. Quantité unitSize
18658424 0.1 mL 0.10mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18658424

Marque: Novus Biologicals FAB9677A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human Monoclonal Antibody

TNF-alpha Monoclonal antibody specifically detects TNF-alpha in Human samples. It is validated for Neutralization, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TNF-alpha
Applications Neutralization, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Classification Monoclonal
Clone Hu7
Conjugué APC
Dilution Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry
Formule PBS
Alias de gène APC1 protein, Cachectin, DIF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Espèces hôtes Human
Immunogène Human TNF-alpha
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Asthma, Autoimmune Diseases, Autophagy, Cancer, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7124
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.