missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TOMM20 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-37974-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TOMM20 Polyclonal antibody specifically detects TOMM20 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| TOMM20 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| KIAA0016Outer mitochondrial membrane receptor Tom20, MAS20, MGC117367, Mitochondrial 20 kDa outer membrane protein, mitochondrial import receptor subunit TOM20 homolog, MOM19, TOM20, translocase of outer mitochondrial membrane 20 homolog (yeast), translocase of outer mitochondrial membrane 20 homolog type II | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-145 of human TOMM20 (NP_055580.1).,, Sequence:, MVGRNSAIAAGVCGALFIGYCIYFDRKRRSDPNFKNRLRERRKKQKLAKERAGLSKLPDLKDAEAVQKFFLEEIQLGEELLAQGEYEKGVDHLTNAIAVCGQPQQLLQVLQQTLPPPVFQMLLTKLPTISQRIVSAQSLAEDDVE | |
| 100 μL | |
| Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 9804 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu