missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TOMM20 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
202.00€ - 748.00€
Spécification
| Antigène | TOMM20 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30228996
|
Novus Biologicals
NBP3-37974-20ul |
20 μL |
202.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30232675
|
Novus Biologicals
NBP3-37974-100ul |
100 μL |
748.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TOMM20 Polyclonal antibody specifically detects TOMM20 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ImmunofluorescenceSpécification
| TOMM20 | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 9804 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| KIAA0016Outer mitochondrial membrane receptor Tom20, MAS20, MGC117367, Mitochondrial 20 kDa outer membrane protein, mitochondrial import receptor subunit TOM20 homolog, MOM19, TOM20, translocase of outer mitochondrial membrane 20 homolog (yeast), translocase of outer mitochondrial membrane 20 homolog type II | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-145 of human TOMM20 (NP_055580.1).,, Sequence:, MVGRNSAIAAGVCGALFIGYCIYFDRKRRSDPNFKNRLRERRKKQKLAKERAGLSKLPDLKDAEAVQKFFLEEIQLGEELLAQGEYEKGVDHLTNAIAVCGQPQQLLQVLQQTLPPPVFQMLLTKLPTISQRIVSAQSLAEDDVE | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit