missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOMM6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 16689-1-AP-20UL

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16836404

  • 145.00€ / 20µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

TOMM6, also named as OBTP and TOM6, is a part of the preprotein translocase complex of the outer mitochondrial membrane (TOM complex).
Spécification

Spécification

TOMM6
Polyclonal
Unconjugated
TOMM6
OBTP, TOM6, TOMM6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100188893, 66119, 681123
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96B49, Q9CQN3
Tomm6
TOMM6 Fusion Protein Ag10037
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis