Learn More
TOMM6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | TOMM6 |
|---|---|
| Concentration | 0.19 mg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16836404
|
Proteintech
16689-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16826404
|
Proteintech
16689-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TOMM6, also named as OBTP and TOM6, is a part of the preprotein translocase complex of the outer mitochondrial membrane (TOM complex).Spécification
| TOMM6 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Q96B49, Q9CQN3 | |
| 100188893, 66119, 681123 | |
| TOMM6 Fusion Protein Ag10037 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TOMM6 |
| 0.19 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| OBTP, TOM6, TOMM6 | |
| Tomm6 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |