missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPCN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 23758-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16832435

  • 399.00€ / 150µL
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

TPCN1 may function as one of the major voltage-gated Ca2+ channel.
Spécification

Spécification

TPCN1
Polyclonal
Unconjugated
TPCN1
KIAA1169, TPC1, TPCN1, two pore segment channel 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
252972, 53373
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.46 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9EQJ0, Q9ULQ1
TPCN1
TPCN1 Fusion Protein Ag20607
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions