Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TRACE™ TR-SimDist
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsCode nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Épaisseur du film:
0.10µm
2,65 μm
Description
Pour les exigences strictes de l’analyse de distillation simulée à haute température, choisissez la colonne de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-SimDist. Cette colonne dispose d’une phase fortement réticulée avec une limite de température de fonctionnement de 400°C. Son profil stable à faible bleeding facilite une soustraction homogène du bruit de fond, ce qui est une pratique courante dans ces analyses.
- Phase apolaire, 100% diméthyl polysiloxane Optimisées pour l’analyse de distillation simulée
- Limites de température élevées
- Fortement réticulé
- Hydrocarbures de masse moléculaire élevée
- Distillation simulée
- ASTM D2887, D6532
Spécification
Spécification
Température max. | 370°C |
Diamètre (métrique) | 0.53mm |
Phase stationnaire | Trace™ TR-BioDiesel |
À utiliser avec (application) | GC/MS |
Épaisseur du film | 0.10µm |
Longueur (métrique) | 10m |
Description | 10m x 0,53 mm x 0.1um |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TRACE™ TR-SimDist >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu