Learn More
Producteur de matériau de référence certifié (CRM) Traceable™ One-Shot™ pour référence d’étalonnage de la conductivité
Idéal pour les applications de laboratoire ou de terrain
Marque: Fisherbrand
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
Idéal pour les applications de laboratoire ou sur le terrain
Les étalons de conductivité à usage unique étalonnent tous les conductimètres et toutes les sondes pour une précision maximale. Éliminez les risques de contamination éventuelle externe des récipients. L'étalonnage est effectué dans le flacon étalon.
Étalonnage dans le récipient — zéro contamination
- Traçabilité conformément aux normes NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Précision : le certificat indique une incertitude ou ±0,25 microsiemen ou ±0,25 %
- 100% compatible avec tous les conductimètres
- Accréditations A2LA ISO 34 et ISO 17025 plus ISO 9001
- Comprend un tableau de température individuel et des instructions d'étalonnage étape par étape
- Unités étiquetées (micromhos/microsiemens, ohms, pièces par million/TDS)
- Usage unique Élimine les problèmes de contamination externe Chaque étalon contient 100 ml
L'assortiment (09 -32820 ) contient une unité de 09-328-6, -7, -8, -9, -10 et -12
Informations sur la commande
Chaque flacon contient 100 ml
Spécification
6/boîte | |
Solution d’étalonnage | |
Étalon d’étalonnage de la conductivité ; matières solides dissoutes : 3.3°ppm | |
1413 μ℧ |
6 x 100 mL | |
Transparents | |
7 |