Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres enregistreurs de données haute température TraceableLIVE™ avec notification à distance
Maintenant avec le plan d’abonnement GRATUIT TraceableLIVE (pour un seul utilisateur) ! Système de surveillance avec notifications pour les applications à haute température jusqu’à 300°C, idéal pour les environnements d’étuves et d’incubateurs.
413.00€ - 428.74€
Spezifikation
Type | Temperature Datalogger |
---|---|
Type d’affichage | Digital |
Mémoire des données | Illimité sur Traceablelive.com |
Étalonnage | 0°C, 100°C, 200°C et 290°C |
Types d’alarme | Alarme de température, interruption de la connexion, batterie faible, Visual |
Benötigt:
L’abonnement TraceableLIVE est requis
Produktcode | Marke | Types de capteur | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Types de capteur | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16398731
|
Fisherbrand™
61011-47 |
1 sonde avec DTR platine, sonde 316 en acier inoxydable |
413.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
16308741
|
Fisherbrand™
61011-49 |
2 sondes avec DTR platine, sondes 316 en acier inoxydable |
440.00€ 428.74€ / 1 pièce Économisez 11.26€ 2% de réduction |
Expédition estimée: 22-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
Beschreibung
Le moyen simple, efficace et fiable de rester connecté à vos environnements critiques, où que vous soyez. Avec TraceableLIVE™, restez connecté à votre laboratoire grâce à votre smartphone, tablette ou ordinateur personnel. Grâce à l’application TraceableLIVE™ ou en consultant le site Traceablelive.com sur n’importe quel navigateur, consultez vos conditions environnementales actuelles, contrôlez les paramètres de vos alarmes, parcourez votre historique d’enregistrement de données, examinez et générez des rapports ou accordez un accès aux données à d’autres membres de l’équipe, entre autres.- Idéal pour tout environnement à haute température jusqu’à 300°C (572°F)
- Le câble métallique peut être placé dans des étuves et des incubateurs
- Alertes : alarme de température, interruption de la connexion, batterie faible
- Connexion à une connexion Wi-Fi existante
- Application cloud—aucun logiciel nécessaire
- Réception de notifications push mobile / par e-mail / par SMS
- Transmission et suivi permanents des données via une connexion SSL cryptée sécurisée
- Étalonnage de la température en plusieurs points (0°C, 100°C, 200°C et 290°C)—traçable selon les normes NIST
Spezifikation
Temperature Datalogger | |
Illimité sur Traceablelive.com | |
Alarme de température, interruption de la connexion, batterie faible, Visual | |
Alcaline AAA | |
NIST, ISO 17025, A2LA | |
0,01°C | |
0,3 lbs |
Digital | |
0°C, 100°C, 200°C et 290°C | |
TraceableLIVE | |
6 mois | |
± 0,25°C | |
0,00° à 300,00°C |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.