Learn More
Fisherbrand™ Enregistreur de données de température USB à usage unique TraceableOne™
L’enregistreur de température USB à usage unique TraceableOne™ génère automatiquement un rapport de données PDF via le port USB.
Marque:  Fisherbrand™ 18004-07
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17377619
Cet article est supprim\u00E9, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9s
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Indicateur d’alarme LED pour une indication visuelle de l’état
  • Délai de 30 minutes avant le début de l’enregistrement pour une meilleure précision de l’enregistrement
  • La pochette de protection en plastique maintient un niveau d’étanchéité IP67
  • Code-barres pour une lecture en interne
  • Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
Spécification
Spécification
Enregistreur de données, température USB à usage unique
16 000 relevés, 60 jours, 6 minute d’intervalle
Voyant LED
2 ans
USB
2°C à 8°C
Pas d’affichage
NIST
3,0 V CR2450
1
max.
Nom du produit
Fisherbrand™ Enregistreur de données de température USB à usage unique TraceableOne™ > Mémoire des données :16 000 mesures, 60 jours, intervalle de 6 minute ; plage de température (métrique) :2 à 8°C