Learn More
Thermo Scientific™ Pièges à particules TracePLOT pour instruments GC
Protégez vos instruments GC contre les dommages causés par les particules délogées qui pénètrent dans le détecteur.
160.23€ - 188.74€
Spécification
Type | Piège à particules |
---|---|
À utiliser avec (application) | Chromatographie liquide |
À utiliser avec (équipement) | Instruments GC |
Longueur (métrique) | 2,5 m |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10026224
|
Thermo Scientific™
60180-860 |
0,32 mm |
160.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10609875
|
Thermo Scientific™
60180-861 |
0,53 mm |
188.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Protégez vos instruments GC des dommages causés par les particules délogées qui pénètrent dans le détecteur grâce aux pièges à particules Thermo Scientific™ TracePLOT pour instruments GC.
Comprend :
Deux connecteurs, colonne de 2,5 m
Spécification
Piège à particules | |
Chromatographie liquide | |
Instruments GC | |
2,5 m |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.